3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-Oxobut-2-yl)-1H-1,2,4-triazole
OR15365-10G OR15365-1G OR15365-5G
APOSOR15365-10GEA 900 EUR
APOSOR15365-10G APOSOR15365-1G APOSOR15365-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Formule: C₆H₉N₃O
MW: 139.16 g/mol
Kookpunt: 93…95 °C/0.38mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142027
CAS nummer: 111451-34-4