Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Methyl-1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine, 1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-pyrazole
OR15368-1G OR15368-250MG
APOSOR15368-1GEA 222 EUR
APOSOR15368-1G APOSOR15368-250MG
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine
Formule: C₆H₁₁N₃
MW: 125.17 g/mol
Kookpunt: 102 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419812
CAS nummer: 930111-04-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III