2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15386-10G OR15386-1G OR15386-5G
APOSOR15386-10GEA 1360 EUR
APOSOR15386-10G APOSOR15386-1G APOSOR15386-5G
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formule: C₁₀H₉ClN₄OS
Smeltpunt: 257 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200937
CAS nummer: 886361-54-2