6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15390-10G OR15390-1G OR15390-5G
APOSOR15390-10GEA 900 EUR
APOSOR15390-10G APOSOR15390-1G APOSOR15390-5G
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₁Cl₂NO₂
Smeltpunt: 324 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03420193
CAS nummer: 886361-68-8