6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15394-10G OR15394-1G OR15394-5G
APOSOR15394-10GEA 900 EUR
APOSOR15394-10G APOSOR15394-1G APOSOR15394-5G
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₂ClNO₂
Smeltpunt: 315 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419305
CAS nummer: 154869-06-4