5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15397-1G OR15397-5G
APOSOR15397-1GEA 99.3 EUR
APOSOR15397-1G APOSOR15397-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₇ClOS
Smeltpunt: 85…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01860767
CAS nummer: 38401-71-7