2-Chloro-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(Chloroacetyl)-2-(aminomethyl)tetrahydrofuran
OR15399-1G OR15399-5G OR15399-10G
APOSOR15399-1GEA 176 EUR
APOSOR15399-1G APOSOR15399-5G APOSOR15399-10G
2-Chloro-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
2-Chloro-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
Formule: C₇H₁₂ClNO₂
Smeltpunt: 42…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01182294
CAS nummer: 39089-62-8