N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-[(Dimethylamino)methyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
OR15401-1G OR15401-5G
APOSOR15401-1GEA 338 EUR
APOSOR15401-1G APOSOR15401-5G
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Formule: C₁₁H₁₅N₃
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200990
CAS nummer: 885949-46-2