5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15424-10G OR15424-1G OR15424-5G
APOSOR15424-10GEA 1700 EUR
APOSOR15424-10G APOSOR15424-1G APOSOR15424-5G
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₃S
Smeltpunt: 325…328 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200982
CAS nummer: 885949-45-1