4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15433-10G OR15433-1G OR15433-5G
APOSOR15433-10GEA 1700 EUR
APOSOR15433-10G APOSOR15433-1G APOSOR15433-5G
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formule: C₈H₁₀Br₂N₂O₂
Smeltpunt: 160…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200910
CAS nummer: 186956-98-9