Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,3-benzothiazole-2-carboxylate, Ethyl Benzothiazole-2-carboxylate
OR15441-1G OR15441-5G
APOSOR15441-1GEA 22 EUR
APOSOR15441-1G APOSOR15441-5G
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Smeltpunt: 68…72 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00848360
CAS nummer: 32137-76-1