2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15475-1G OR15475-5G
APOSOR15475-1GEA 338 EUR
APOSOR15475-1G APOSOR15475-5G
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Formule: C₁₈H₁₉ClN₄O₅
Smeltpunt: 129…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864830
CAS nummer: 1000018-20-1