2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15477-1G OR15477-500MG OR15477-5G
APOSOR15477-1GEA 150 EUR
APOSOR15477-1G APOSOR15477-500MG APOSOR15477-5G
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂S
Smeltpunt: 173…176 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02102513
CAS nummer: 36916-44-6