1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: [(2,4-dichlorophenyl)methyl](methyl)amine hydrochloride, N-Methyl-2,4-dichlorobenzylamine Hydrochloride
OR1548-1G OR1548-5G
APOSOR1548-1GEA 54.1 EUR
APOSOR1548-1G APOSOR1548-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride 95%
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117880
CAS nummer: 90389-07-4