1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15481-10G OR15481-1G OR15481-5G
APOSOR15481-10GEA 1360 EUR
APOSOR15481-10G APOSOR15481-1G APOSOR15481-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formule: C₉H₉BrO₃S
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864834
CAS nummer: 500576-33-0