5-Chloro-2-methylthiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15483-5G OR15483-25G
APOSOR15483-5GEA 144 EUR
APOSOR15483-5G APOSOR15483-25G
5-Chloro-2-methylthiophenol
5-Chloro-2-methylthiophenol
Formule: C₇H₇ClS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062429
CAS nummer: 18858-06-5