2-(4-Chlorophenylthio)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-ethanol, 4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulphide
OR15484-1G OR15484-250MG OR15484-5G
APOSOR15484-1GEA 110 EUR
APOSOR15484-1G APOSOR15484-250MG APOSOR15484-5G
2-(4-Chlorophenylthio)ethanol
2-(4-Chlorophenylthio)ethanol
Formule: C₈H₉ClOS
MW: 188.68 g/mol
Kookpunt: 305
Smeltpunt: 41
Dichtheid: 1.07
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014037
CAS nummer: 13457-98-2