3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzoic acid
OR15491-1G OR15491-25G OR15491-5G
APOSOR15491-1GEA 67.2 EUR
APOSOR15491-1G APOSOR15491-25G APOSOR15491-5G
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Smeltpunt: 174…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02708231
CAS nummer: 7326-73-0