1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1550-25G OR1550-500MG OR1550-5G
APOSOR1550-25GEA 193 EUR
APOSOR1550-25G APOSOR1550-500MG APOSOR1550-5G
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₃
Kookpunt: 114 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 39…43 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728947
CAS nummer: 77279-24-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable