2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15508-10G OR15508-1G OR15508-5G
APOSOR15508-10GEA 502 EUR
APOSOR15508-10G APOSOR15508-1G APOSOR15508-5G
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Formule: C₉H₁₁N₃O
Smeltpunt: 207…209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137159
CAS nummer: 2492-30-0