2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15522-1G OR15522-5G
APOSOR15522-1GEA 27.5 EUR
APOSOR15522-1G APOSOR15522-5G
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formule: C₆H₉BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07375134
CAS nummer: 1003043-55-7