4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Iodo-2-methylsulphanylpyrimidine
OR15525-1G OR15525-5G
APOSOR15525-1GEA 95 EUR
APOSOR15525-1G APOSOR15525-5G
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅IN₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01319020
CAS nummer: 1122-74-3