2-Acetamido-5-bromothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15548-1G OR15548-5G OR15548-250MG
APOSOR15548-1GEA 95 EUR
APOSOR15548-1G APOSOR15548-5G APOSOR15548-250MG
2-Acetamido-5-bromothiazole
2-Acetamido-5-bromothiazole
Formule: C₅H₅BrN₂OS
Smeltpunt: 198…201 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00017336
CAS nummer: 7336-54-1