2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15552-1G OR15552-5G
APOSOR15552-1GEA 110 EUR
APOSOR15552-1G APOSOR15552-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole
Formule: C₄H₅ClN₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10699130
CAS nummer: 5316-76-7