1,7-Dibromoheptane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1556-25G OR1556-5G
APOSOR1556-25GEA 149 EUR
APOSOR1556-25G APOSOR1556-5G
1,7-Dibromoheptane 95%
1,7-Dibromoheptane
Formule: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
Kookpunt: 255 °C
Dichtheid: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000274
CAS nummer: 4549-31-9
EINECS: 224-910-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III