4-Bromo-2-methoxythiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15560-1G OR15560-5G
APOSOR15560-1GEA 80.4 EUR
APOSOR15560-1G APOSOR15560-5G
4-Bromo-2-methoxythiazole
4-Bromo-2-methoxythiazole
Formule: C₄H₄BrNOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07787374
CAS nummer: 240816-35-7