5-Bromo-2-methoxythiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15561-1G OR15561-5G
APOSOR15561-1GEA 73 EUR
APOSOR15561-1G APOSOR15561-5G
5-Bromo-2-methoxythiazole
5-Bromo-2-methoxythiazole
Formule: C₄H₄BrNOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09025733
CAS nummer: 446287-05-4