4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR15568-100G OR15568-25G OR15568-5G
APOSOR15568-100GEA 490 EUR
APOSOR15568-100G APOSOR15568-25G APOSOR15568-5G
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Formule: C₄H₄ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094738
CAS nummer: 7709-58-2