1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride
OR15576-1G OR15576-5G
APOSOR15576-1GEA 308 EUR
APOSOR15576-1G APOSOR15576-5G
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
Formule: C₄H₆ClIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783893
CAS nummer: 871333-96-9