3-Chloro-o-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1558-100G OR1558-25G OR1558-5G
APOSOR1558-100GEA 775 EUR
APOSOR1558-100G APOSOR1558-25G APOSOR1558-5G
3-Chloro-o-cresol 98%
3-Chloro-o-cresol
Formule: C₇H₇ClO
Kookpunt: 225 °C
Smeltpunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079738
CAS nummer: 3260-87-5
EINECS: 221-861-0