Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15582-25G OR15582-5G
APOSOR15582-25GEA 723 EUR
APOSOR15582-25G APOSOR15582-5G
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09265505
CAS nummer: 934236-35-8