3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15587-1G OR15587-500MG
APOSOR15587-1GEA 343 EUR
APOSOR15587-1G APOSOR15587-500MG
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
Formule: C₄H₃BrClNO
Kookpunt: 110 °C/20mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06660137
CAS nummer: 124498-15-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable