3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromoisoxazol-5-yl)methanol
OR15590-1G OR15590-250MG
APOSOR15590-1GEA 103 EUR
APOSOR15590-1G APOSOR15590-250MG
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Formule: C₄H₄BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035586
CAS nummer: 25742-00-1