1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15596-1G OR15596-5G
APOSOR15596-1GEA 146 EUR
APOSOR15596-1G APOSOR15596-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid
Formule: C₁₃H₂₆BNO₂Si
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01114667
CAS nummer: 138900-55-7