2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR15611-1G OR15611-500MG
APOSOR15611-1GEA 106 EUR
APOSOR15611-1G APOSOR15611-500MG
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
Formule: C₁₈H₃₃NOSn
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09025803
CAS nummer: 164014-94-2
UN: 2788
ADR: 6.1,III