2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
OR1563-100G OR1563-25G
APOSOR1563-100GEA 109 EUR
APOSOR1563-100G APOSOR1563-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Formule: C₆H₃BrCl₂
Kookpunt: 118…120 °C/20mmHg
Smeltpunt: 31…36 °C
Dichtheid: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018505
CAS nummer: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9