(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
OR15642-25G OR15642-100G OR15642-5G
APOSOR15642-25GEA 46.8 EUR
APOSOR15642-25G APOSOR15642-100G APOSOR15642-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Smeltpunt: 40…47 °C
Vlampunt: 106.1 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683205
CAS nummer: 163765-44-4