(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15649-1G OR15649-250MG OR15649-5G
APOSOR15649-1GEA 0 EUR
APOSOR15649-1G APOSOR15649-250MG APOSOR15649-5G
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07772100
CAS nummer: 325145-35-5