(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR15657-1G OR15657-250MG
APOSOR15657-1GEA 256 EUR
APOSOR15657-1G APOSOR15657-250MG
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formule: C₇H₁₄N₂
Smeltpunt: 180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787926
CAS nummer: 93643-24-4
UN: 3267
ADR: 8,II