1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR15662-1G OR15662-250MG
APOSOR15662-1GEA 45.4 EUR
APOSOR15662-1G APOSOR15662-250MG
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₄N₂·2HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040810
CAS nummer: 139256-79-4
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable