(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15666-1G OR15666-5G OR15666-10G
APOSOR15666-1GEA 51.2 EUR
APOSOR15666-1G APOSOR15666-5G APOSOR15666-10G
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093374
CAS nummer: 168466-84-0