(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate, (R)-3-Boc-aminopiperidine, (R)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate
OR15668-100G OR15668-25G
APOSOR15668-100GEA 128 EUR
APOSOR15668-100G APOSOR15668-25G
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093382
CAS nummer: 309956-78-3