(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
OR15669-5G OR15669-25G OR15669-1G
APOSOR15669-5GEA 35.1 EUR
APOSOR15669-5G APOSOR15669-25G APOSOR15669-1G
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Smeltpunt: 122…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093383
CAS nummer: 216854-23-8