(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15673-1G OR15673-25G OR15673-5G
APOSOR15673-1GEA 22 EUR
APOSOR15673-1G APOSOR15673-25G APOSOR15673-5G
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Smeltpunt: 91…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683202
CAS nummer: 140695-85-8