1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR15675-25G OR15675-5G OR15675-100G
APOSOR15675-25GEA 256 EUR
APOSOR15675-25G APOSOR15675-5G APOSOR15675-100G
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Kookpunt: 95…99 °C/ 0,6mmHg
Dichtheid: 0,983 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04114980
CAS nummer: 392331-89-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III