1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
OR15676-25G OR15676-100G
APOSOR15676-25GEA 65.8 EUR
APOSOR15676-25G APOSOR15676-100G
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.3046 g/mol
Dichtheid: 1.005 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02259411
CAS nummer: 147539-41-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III