3-Boc-aminopyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
OR15678-5G OR15678-1G OR15678-25G
APOSOR15678-5GEA 73 EUR
APOSOR15678-5G APOSOR15678-1G APOSOR15678-25G
3-Boc-aminopyrrolidine 95%
3-Boc-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Smeltpunt: 63…68 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00059040
CAS nummer: 99724-19-3