(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
OR15679-100G OR15679-25G OR15679-5G
APOSOR15679-100GEA 86.2 EUR
APOSOR15679-100G APOSOR15679-25G APOSOR15679-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.24 g/mol
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317838
CAS nummer: 109431-87-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS III