(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (S)-tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR15680-100G OR15680-10G OR15680-25G
APOSOR15680-100GEA 86.2 EUR
APOSOR15680-100G APOSOR15680-10G APOSOR15680-25G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 99%
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.2362 g/mol
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317839
CAS nummer: 101469-92-5