1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
OR15687-5G OR15687-1G
APOSOR15687-5GEA 120 EUR
APOSOR15687-5G APOSOR15687-1G
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₁₅NO₃
Kookpunt: 77…82 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06656142
CAS nummer: 177947-96-5